1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC1292-25GEA
44
EUR
TCIAC1292-25G
TCIAC1292-100G
TCIAC1292-5G
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one ≥98.0% (por GC)
1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-one
Formula:
C₈H₁₂O₃ MW: 156,18 g/mol |
Número MDL:
MFCD00010214 Núm. CAS: 4746-97-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 72.0 to 75.0 deg-C |