1-Pyrenebutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
|
Atención
|
TCIAP1213-5GEA
276
EUR
TCIAP1213-5G
TCIAP1213-1G
1-Pyrenebutyric acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Pyrenebutyric acid
Formula:
C₂₀H₁₆O₂ MW: 288,35 g/mol |
Número MDL:
MFCD00004141 Núm. CAS: 3443-45-6 EINECS: 222-354-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 190.0 deg-C |