1-Pyrenebutyric acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
|
Atención
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41269.0001EA
101
EUR
8.41269.0001
1-Pyrenebutyric acid para síntesis, Sigma-Aldrich®
1-Pyrenebutyric acid
Formula:
C₂₀H₁₆O₂ MW: 288,35 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004141 Núm. CAS: 3443-45-6 EINECS: 222-354-7 |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) practically insoluble |
Melting Point | 185 - 189 °C |
Molar Mass | 288.34 g/mol |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...