Esta buscando: Máscaras para higiene
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Máscaras faciales hechas de PP no tejido de 3 capas con un puente nasal y lazos o lazos para las orejas.
Promoción
Numero del catalogo: (113-0713)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: La máscara rostro con puente nasal está realizada en dos capas de PP no tejido.
UOM: 1 * 50 UN
Numero del catalogo: (114-9101)
Proveedor: HUBEI ORIENT INT'L TRADING COR
Descripción: Máscara para higiene, Con enganches para oreja, PP, verde
UOM: 1 * 50 UN
Numero del catalogo: (76470-110)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 UN
Proveedor: DESCO
Descripción: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Numero del catalogo: (113-9935)
Proveedor: ALSICO HIGHTECH NV
Descripción: Reusable, 2-ply face masks are not designed for medical use. Masks are not tested on the permeability of viruses and bacteria.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: DELTALYO & VALMY
Descripción: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Numero del catalogo: (113-9934)
Proveedor: RENTEX COM D.O.O.
Descripción: Made from 100% one layer cotton, this fine twill mask can be washed on higher temperatures for repeated use.
UOM: 1 * 250 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom