Etiquetas redondas
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
817-5018EA 146 EUR
817-5018 817-5009 817-5021 817-5022 817-5002 817-5004
Etiquetas redondas
Etiquetas
Estos rollos de puntos de etiquetas están hechos de poliéster químicamente inerte con un adhesivo único formulado para adherirse al vidrio de laboratorio y material plástico.
  • Soportar temperaturas de –196 a +121 ° C
  • No es necesario laminar
  • Úselo en tubos, bastidores y cajas
Las etiquetas VWR son ideales para todo el crioconsumo y también se pueden usar en la mayoría de las incubadoras.