Esta buscando: Cables de tierra
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: S.C.A.T.
Descripción: Para evitar la descarga de estática con los fluidos en los contenedores de plástico, el contenido de los recipientes de residuos puede asegurarse con ...
Proveedor: Metro International
Descripción: These grounding cables provide an effective method of electrostatic discharge for any Metro Super Erecta unit (stationary or mobile) when used in conj...
Proveedor: DESCO
Descripción: Coil cord with 2,5 mm polyurethane insulation, conductor is high strength 7-end duplex tinsel for strength and flexibility.
Proveedor: Bohlender
Descripción: For earth connection of vessels and components made of static dissipative materials.
Numero del catalogo: (115-3044)
Proveedor: DESCO
Descripción: The EBP bar should be fixed to the edge of a bench or other suitable work equipment within reach and accessible to all connecting ground cords, but wh...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-3069)
Proveedor: DESCO
Descripción: This cord with low profile helps keep employees from tripping on cord connection.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-3047)
Proveedor: DESCO
Descripción: Daisy-chains two worksurface mats for the monitoring of two workstations with the 724 workstation monitor.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-3037)
Proveedor: DESCO
Descripción: The MagSnap® 360™ dual wire coil cord offers a 360° rotation and magnetic connection between the wristband and coil cord.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-3046)
Proveedor: DESCO
Descripción: This provides a storage terminal for the wrist cord when the workstation is unoccupied.
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-3045)
Proveedor: DESCO
Descripción: The Desco Europe Slim Earth Bonding Point Bar (or Common Ground Point) has been designed to be installed underneath bench tops where it will be access...
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (115-3056)
Proveedor: DESCO
Descripción: The Universal snap mounting kit consists of 10 mm stud and socket, threaded backing washer, conical nut, long and short screw, ESD common ground point...
UOM: 1 * 1 UN
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom