Rotavapores, RV 8
Proveedor: Avantor
IKAA10002349EA 0 EUR
IKAA10002349 IKAA10002348 IKAA10002344 IKAA10002343 IKAA10002342 IKAA10002175 IKAA10002350 IKAA10002174
Rotavapores, RV 8
Estos evaporadores básicos son idóneos para aplicaciones de evaporación estándar de laboratorios de investigación y universidades. Se han ampliado y mejorado las funciones de RV10 control, de modo que ahora permite una destilación totalmente automática: con determinación automática del punto de ebullición, una biblioteca integrada de disolventes y la opción de conexión a una bomba de vacío con control por velocidad.
  • Elevación manual con función de parada de seguridad integrada
  • Indicadores digitales para la velocidad de rotación y la temperatura del baño
  • El sistema de elevación con una sola mano con sensores de presión se puede manejar fácilmente con la mano derecha o izquierda
  • Baño calefactor de agua y aceite con asas de transporte integradas
Información de suministro: Las unidades se suministran con baño calefactor HB 10, con o sin instrumental de vidrio. Los modelos RV 8 son compatibles con toda la gama de instrumental de vidrio RV10.
Recuerde: se necesitan una fuente de vacío, una válvula de comprobación de vacío y un sistema de refrigeración, pero no se suministran. Para obtener asesoramiento e información, póngase en contacto con su oficina local de ventas de Avantor.
Precaución: * Con revestimiento de plástico transparente
* Se suministra solo con baño, tubo de vapor, pinzas para sujetar el instrumental de vidrio y botella de Woulf. Este paquete permite al cliente seleccionar el instrumental de vidrio adecuado para su aplicación específica.