2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26982.03EA 45.6 EUR
H26982.03 H26982.09
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde ≥97%
2,6-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Pto. de fusión: 91…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321089
Núm. CAS: 6937-96-8