Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
Peligro
ACRO380410050EA 195 EUR
ACRO380410050 ACRO380410010
Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
Formula: C₈H₂₄N₄Zr
MW: 267,527 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00239502
Núm. CAS: 19756-04-8
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow-green Crystalline solid
NMR (1H-NMR) Consistent with structure