Methyl arachidate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAA0900-5GEA 101 EUR
TCIAA0900-5G TCIAA0900-25G
Methyl arachidate ≥98.0% (por GC)
Methyl arachidate
Formula: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Pto. Ebullición: 369°C
Número MDL: MFCD00009014
Núm. CAS: 1120-28-1
EINECS: 214-304-8
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/86/44/28928644.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 50.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency