Methyl arachidate
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC13112840EA 114 EUR
EHERC13112840
Methyl arachidate
Methyl arachidate
Formula: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Número MDL: MFCD00009014
Núm. CAS: 1120-28-1
EINECS: 214-304-8