Methyl arachidate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
42399.04EA 93.6 EUR
42399.04 42399.09
Methyl arachidate ≥98%
Methyl arachidate
Formula: C₂₁H₄₂O₂
MW: 326,56 g/mol
Pto. Ebullición: 215 °C (10 mmHg)
Pto. de fusión: 48 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009014
Núm. CAS: 1120-28-1
EINECS: 214-304-8