Diethylphenylphosphine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAD1019-1MLEA 62 EUR
TCIAD1019-1ML TCIAD1019-5ML
Diethylphenylphosphine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Diethylphenylphosphine
Formula: C₁₀H₁₅P
MW: 166,21
Pto. Ebullición: 220°C
Pto. de inflamación: 85°C
Número MDL: MFCD00015172
Núm. CAS: 1605-53-4
EINECS: 216-516-6
ADR: 6.1,I
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/19/28976219.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %