(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A17651.06EA 35.1 EUR
A17651.06 A17651.14
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2,6-Dichlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Formula: C₂₅H₂₀Cl₃P
MW: 457,78 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061392
Núm. CAS: 18583-54-5