7-Octenyl acetate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAA1501-5GEA
86
EUR
TCIAA1501-5G
TCIAA1501-25G
7-Octenyl acetate ≥98.0% (por GC)
7-Octenyl acetate
Formula:
C₁₀H₁₈O₂ Pto. Ebullición: 104°C |
Número MDL:
MFCD01861278 Núm. CAS: 5048-35-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |