4-Pentenyl acetate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B20258.14EA 243 EUR
B20258.14 B20258.06
4-Pentenyl acetate ≥98%
4-Pentenyl acetate
Formula: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Pto. Ebullición: 144…146 °C
Densidad: 0,91
Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008723
Núm. CAS: 1576-85-8
EINECS: 216-413-6
ADR: 3,III