1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAC1576-25GEA 16 EUR
TCIAC1576-25G TCIAC1576-500G
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene ≥98.0% (por GC)
1-Chloro-2,5-diethoxybenzene
Formula: C₁₀H₁₃ClO₂
Pto. Ebullición: 266°C
Pto. de inflamación: 130°C
Número MDL: MFCD00026765
Núm. CAS: 52196-74-4
EINECS: 257-728-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/97/28938797.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %