(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
A16140.14EA
324
EUR
A16140.14
A16140.06
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) 98%
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formula:
C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂ MW: 442,28 g/mol Pto. de fusión: ∼ 138 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00011948 Núm. CAS: 56602-33-6 EINECS: 260-279-1 ADR: 4.1,II |