Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT1464-1GEA 28 EUR
TCIAT1464-1G TCIAT1464-5G
Tetrakis(trimethylsilyl)silane ≥98.0% (por GC)
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Formula: C₁₂H₃₆Si₅
MW: 320,842 g/mol
Número MDL: MFCD00054859
Núm. CAS: 4098-98-0
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/83/28995483.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %