Isobornyl acetate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14998.0250EA 37.8 EUR
8.14998.0250 8.14998.9999
Isobornyl acetate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Isobornyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135943
Núm. CAS: 125-12-2
EINECS: 204-727-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.16 g/l (20 °C)
Molar Mass 196.29 g/mol
Boiling Point 215 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.13 hPa (20 °C)
Flash Point 88 °C
Density 0.98 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C DIN 51794