L(-)-Bornyl acetate ≥70% (por GC) (contains ca. 20% Isobornyl Acetate)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAB0526-25MLEA 16 EUR
TCIAB0526-25ML
L(-)-Bornyl acetate ≥70% (por GC) (contains ca. 20% Isobornyl Acetate)
L(-)-Bornyl acetate
Formula: C₁₂H₂₀O₂
MW: 196,29 g/mol
Pto. de inflamación: 84°C
Número MDL: MFCD00135944
Núm. CAS: 5655-61-8
EINECS: 227-101-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %