3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L19885.06EA 387 EUR
L19885.06
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Cyano-4-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₃ClFNO₂S
MW: 219,62 g/mol
Pto. de fusión: 67…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093760
Núm. CAS: 351003-23-1
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II