3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26147.MDEA 107 EUR
H26147.MD H26147.03
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde ≥99%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Formula: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Pto. de fusión: 58…60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788527
Núm. CAS: 497959-31-6
EINECS: None