3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4645-100GEA
755
EUR
D4645-100G
D4645-5G
D4645-25G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Formula:
C₆H₃Cl₂NaO₄S MW: 265,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD00009798 Núm. CAS: 54970-72-8 EINECS: 259-416-8 |