3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L12147.09EA 51.6 EUR
L12147.09
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride ≥97%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₃O₃S
MW: 261,51 g/mol
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007432
Núm. CAS: 23378-88-3
EINECS: 245-619-9
UN: 3261
ADR: 8,III