Ethyl isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Peligro
TCIAI0386-5GEA 49 EUR
TCIAI0386-5G TCIAI0386-25G
Ethyl isocyanatoacetate ≥97.0% (por GC)
Ethyl isocyanatoacetate
Formula: C₅H₇NO₃
MW: 129,12 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 72°C
Número MDL: MFCD00002040
Núm. CAS: 2949-22-6
EINECS: 220-967-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/16/28972216.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1320 to 1.1360
Refractive index n20/D 1.4190 to 1.4230