Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26904.03EA 380 EUR
H26904.03
Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate ≥99%
Di-tert-butylphenylphosphonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₄H₂₄BF₄P
MW: 310,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704553
Núm. CAS: 612088-55-8