D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO205230250EA 239 EUR
ACRO205230250 ACRO205230050
D-(-)-Lyxose mixture of anomers 99+%
D-(-)-Lyxose
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13
Pto. de fusión: 108…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064362
Núm. CAS: 1114-34-7
EINECS: 214-212-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)