α-D(+)-Talose 97%
Proveedor: Thermo Scientific
B21226.77EA 116 EUR
B21226.77 B21226.02
α-D(+)-Talose 97%
α-D(+)-Talose
Formula: C₆H₁₂O₆
MW: 180,16 g/mol
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064906
Núm. CAS: 2595-98-4
EINECS: 219-996-5