4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
Atención
EHERC15590404EA 382 EUR
EHERC15590404
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Formula: C₆HD₄NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143352
Núm. CAS: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1,III