4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
Atención
PROOCILDLM2960.25EA 347 EUR
PROOCILDLM2960.25 PROOCILDLM-296-0.1
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄] (98% D)
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D₄]
Formula: C₆HD₄NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143352
Núm. CAS: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1,III