(±)-3-Acetamidopyrrolidine
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAA1108-5GEA 134 EUR
TCIAA1108-5G TCIAA1108-25G
(±)-3-Acetamidopyrrolidine
(±)-3-Acetamidopyrrolidine
Formula: C₆H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00059019
Núm. CAS: 79286-74-1
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/26/28928926.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %