Brefeldin A (natural)
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO297140250EA 475 EUR
ACRO297140250 ACRO297140050
Brefeldin A (natural)
Brefeldin A
Formula: C₁₆H₂₄O₄
Pto. de fusión: 201…205 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00083258
Núm. CAS: 20350-15-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 201 to 205 °C
HPLC ≥98.0 %