Ginkgolide C, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
18309-10MG-FEA 186 EUR
18309-10MG-F
Ginkgolide C, Supelco®
Ginkgolide C
Formula: C₂₀H₂₄O₁₁
Número MDL: MFCD02094178
Núm. CAS: 15291-76-6