Ginkgolide B, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
G6910-50MGEA 420 EUR
G6910-50MG G6910-10MG
Ginkgolide B, Supelco®
Ginkgolide B
Formula: C₂₀H₂₄O₁₀
MW: 424,40 g/mol
Número MDL: MFCD05662347
Núm. CAS: 15291-77-7