Ginkgolide B
Proveedor: Thermo Scientific
J60646.MAEA
105
EUR
J60646.MA
J60646.MF
Ginkgolide B
Ginkgolide B
Platelet-Activating Factor (PAF) antagonist
Formula:
C₂₀H₂₄O₁₀ MW: 424,40 g/mol |
Número MDL:
MFCD05662347 Núm. CAS: 15291-77-7 |