DL-Arabitol ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
TCIAA0517-100MGEA 47 EUR
TCIAA0517-100MG
DL-Arabitol ≥97.0% (por GC)
DL-Arabitol
Formula: C₅H₁₂O₅
Número MDL: MFCD00070503
Núm. CAS: 2152-56-9
EINECS: 218-440-9
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/50/28927950.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Water very faint turbidity