Hydrocortisone-21-acetate
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP584EA 288 EUR
PROOBP584
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
Formula: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404,51 g/mol
Número MDL: MFCD00037714
Núm. CAS: 50-03-3
EINECS: 200-004-4