Hydrocortisone-21-acetate
EDQMY0001482EA 235 EUR
EDQMY0001482
Hydrocortisone-21-acetate
Hydrocortisone-21-acetate
Formula: C₂₃H₃₂O₆
MW: 404,51 g/mol
Número MDL: MFCD00037714
Núm. CAS: 50-03-3
EINECS: 200-004-4