(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Proveedor: Novabiochem (Part of Merck)
|
Atención
|
01-62-0016-25EA
119
EUR
01-62-0016-25
01-62-0016-100
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Formula:
C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂ MW: 520,4 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00077411 Núm. CAS: 128625-52-5 |