Ethyl arachidonate
Proveedor: Cayman Chemical
CAYM10008200-100EA 107 EUR
CAYM10008200-100 CAYM10008200-50 CAYM10008200-25
Ethyl arachidonate
Ethyl arachidonate
Formula: C₂₂H₃₆O₂
Número MDL: MFCD00038340
Núm. CAS: 1808-26-0