2-Chloro-5-(2,5-difluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H54492.MDEA 256 EUR
H54492.MD H54492.03
2-Chloro-5-(2,5-difluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-5-(2,5-difluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₉BClF₂NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20040200
Núm. CAS: 1449132-59-5