Dodecacarbonyltriruthenium
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAT2181-1GEA 243 EUR
TCIAT2181-1G TCIAT2181-100MG
Dodecacarbonyltriruthenium
Dodecacarbonyltriruthenium
Formula: C₁₂O₁₂Ru₃
MW: 639,33 g/mol
Pto. de fusión: 145°C
Número MDL: MFCD00011209
Núm. CAS: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ADR: 6.1,I
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/16/28996016.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Elemental analysis (Carbon) 22.00 to 23.00 %