Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Proveedor: Thermo Scientific
ACRO224000010EA 180 EUR
ACRO224000010 ACRO224000050
Dodecacarbonyltriruthenium 99%
Dodecacarbonyltriruthenium
Formula: C₁₂O₁₂Ru₃
MW: 639,33 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011209
Núm. CAS: 15243-33-1
EINECS: 239-287-4
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange Crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥98.5 %