Dodecacarbonyltriosmium ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
13038.02EA 289 EUR
13038.02 13038.04
Dodecacarbonyltriosmium ≥99%
Dodecacarbonyltriosmium
Formula: C₁₂O₁₂Os₃
MW: 906,811 g/mol
Pto. de fusión: 224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011149
Núm. CAS: 15696-40-9
EINECS: 239-789-3
UN: 3288
ADR: 6.1,I