¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Cinturones
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Proveedor:  Portwest Clothing
Descripción:   Glove clip in acetal copolymer, for attachment to belt loops.
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   This belt made of 100% cotton canvas features a metal buckle.
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Numero del catalogo: (KWIN100898240)
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Heavy-duty split leather tool belt for carpenters, joiners, fitters etc.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (113-6766)
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Leather belt with antique silver buckle.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   This belt made of 100% polyester features a soft buckle.
Numero del catalogo: (KWIN100901940)
Proveedor:  FRISTADS KANSAS GROUP
Descripción:   Heavy duty leather belt for carpenters, electricians, fitters etc.
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 15
  1  2  Siguiente
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping