Pales y sumideros para el almacenamiento de materiales peligrosos
Proveedor: asecos
MSGA18451EA 1435 EUR
MSGA18451 MSGA18450
Pales y sumideros para el almacenamiento de materiales peligrosos
Almacén
PE, azul. Almacenamiento seguro de líquidos agresivos como ácidos y álcalis.
  • Para uso interno y externo
  • Depósito fabricado completamente de polietileno
  • El tobogán de rodillos de la puerta delantera se cierra
  • Sumidero integrado
  • Es posible el almacenamiento combinado de tambores y pequeños contenedores
Precaución: No es adecuado para el almacenamiento de líquidos inflamables.