¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (14)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "polimerasas"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/65/18989665.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"30"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   La VWR® Taq DNA polimerasa es una polimerasa de DNA recombinante ultrapura y termoestable, con la que se obtiene una PCR robusta en una amplia gama d...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Las TEMPase Hot Start DNA Polimerasas de VWR® son Polimerasas de una gran estabilidad que se caracterizan por una mayor especificidad, excelente sensi...
Numero del catalogo: (N638-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Extender™ Taq DNA Polymerase is a high fidelity, thermostable enzyme blend optimised to generate high product yields and purity. This polymerase blend...
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Taq DNA polymerase is a thermostable enzyme that can withstand prolonged incubation at temperatures up to 95°C without significant loss of acti...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   La DNA polimerasa AccuPOL es una enzima termoestable con actividad correctora exonucleasa 3' - 5', que permite a la polimerasa corregir los errores de...
Numero del catalogo: (N224-500U)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   Taq DNA Polymerase is ideal for general PCR and primer extension reactions to amplify DNA templates with high sensitivity. PCR can be initiated from a...
UOM:  1 * 500 UN
Proveedor:  FINNZYMES REAGENTS
Descripción:   Phusion® High-Fidelity DNA Polymerase, 100 U (2 U/µl)
Proveedor:  Quantabio
Descripción:   La tecnología HotStart es un método práctico y bien establecido para mejorar la especificidad de la PCR. Sin embargo, las técnicas convencionales como...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 30
  1  2  3  4  Siguiente