¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Kits para purificación de plásmidos
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/55/18989655.jpg
VWR’s huge choice of plasmid purification kits range from well-established miniprep spin-column kits to midi or maxi prep kits.
Miniprep kits will provide sufficient yield and purity for most applications in molecular biology, such as cloning or sequencing. Midi or maxi preps (also available in endotoxin-free versions) will result in higher yields of intact plasmid, fulfilling the requirements for transfecting sensitive cells and long-term storage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Puede utilizar los filtros mostrados a continuación para refinar su búsqueda. Haga clic en Aceptar para actualizar sus resultados.
SearchResultCount:"28"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit Mini para plásmidos E.Z.N.A.® I está diseñado para aislar hasta 30 µg de ADN plasmídico de alta calidad a partir de 1 a 5 ml de culti...
Numero del catalogo: (732-3103)
Proveedor:  VWR Peqlab
Descripción:   Plasmid Miniprep Kit II for the easy, quick and efficient extraction of highly pure plasmid DNA from up to 15 ml culture. Yields of up to 75 µg high q...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  OMEGA BIOTEK
Descripción:   Los kits para plásmidos E.Z.N.A.® Fastfilter® purifican rápidamente DNA plasmídico utilizando filtro para jeringa para la separación del lisado, mient...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   The illustra™ plasmidPrep Midi Flow Kit is designed for the purification of high yields of transfection-grade plasmid DNA. The kit allows for the puri...
Proveedor:  OMEGA BIOTEK
Descripción:   Esta segunda generación del kit para plásmidos Miniprep produce 40-70 µg de ADN de alta calidad en menos de 30 minutos usando el mismo formato qu...
Proveedor:  OMEGA BIOTEK
Descripción:   El Kit Midi para plásmidos E.Z.N.A.® ofrece un método novedoso y fiable para aislar hasta 200 µg de ADN plasmídico en menos de 60 minutos. Este k...
Proveedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descripción:   The illustra™ plasmidPrep Mini Spin Kit uses a simple plasmid DNA purification protocol involving a modified alkaline lysis procedure and a novel sili...
Proveedor:  OMEGA BIOTEK
Descripción:   El kit Maxi para plásmidos E.Z.N.A.® es el sistema a escala maxi para proporcionar DNA plasmídico de alta calidad utilizando el formato de columna de ...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 28
  1  2  3  4  Siguiente