¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "Kits de purificación RNA"
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/97/18989697.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"55"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El Kit para RNA total Mag-Bind® permite el aislamiento rápido y fiable de RNA celular total de alta calidad a partir de una gran variedad de células y...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para RNA sanguíneo Mag-Bind® PX permite el aislamiento del RNA total a partir de 2,5 ml de sangre completa conservada en tubos de RNA sang...
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   MAG BIND BLOOD RNA KIT 200 µL (1X96) 1 * 1 KIT
Numero del catalogo: (N643-KIT)
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   RNA Purification Kit, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit
UOM:  1 * 1 KIT
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   RNA Purification Kit, E.Z.N.A.® Kit Midi de ARN en plantas
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   EZNA DNA/RNA ISOLATION KIT 50 PREP 1 * 50 Tests
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   PX BLOOD RNA KIT (5 PREPS) 1 * 5 Tests
Proveedor:  VWR Chemicals
Descripción:   El kit para RNA de tierra E.Z.N.A.® está diseñado para aislar el RNA de alta calidad a partir de muestras de tierra que suelen contener ácido húmico e...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 55
  1  2  3  4  5  6  7  Siguiente